Merck
ATEH75DC0178
AstaTech, Inc.
3-ETHOXYPROP-1-YNE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
84.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
3-ethoxyprop-1-yne
Inchi Code
1S/C5H8O/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-5H2,2H3
Clave InChI
ADJMUEKUQLFLQP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=172697
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90311
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)