Merck
ATEH75DC0151
AstaTech, Inc.
6-HYDROXY-2-METHYLPYRIDINE-3-BORONIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.95
Número MDL:
Iupac Name
6-hydroxy-2-methyl-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H8BNO3/c1-4-5(7(10)11)2-3-6(9)8-4/h2-3,10-11H,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
CEHXISHPCIUQRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=168805
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AC4577
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)