Merck
ATEH57C9A1D4
AstaTech, Inc.
CIS-6-BENZYLOCTAHYDRO-1H-PYRROLO[3,4-B]PYRIDINE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.33
Número MDL:
Iupac Name
(4aR,7aR)-6-benzyloctahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
Inchi Code
1S/C14H20N2/c1-2-5-12(6-3-1)9-16-10-13-7-4-8-15-14(13)11-16/h1-3,5-6,13-15H,4,7-11H2/t13-,14+/m1/s1
Clave InChI
AFYZAHZKOFBVLE-KGLIPLIRSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=123403
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W14366
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)