ATEH3031E2AA
AstaTech, Inc.
PHYTIC ACID DIPOTASSIUM
About This Item
Iupac Name
potassium (1R,2R,3R,4R,5S,6R)-2,3,4,5,6-pentakis(phosphonooxy)cyclohexyl phosphate
Inchi Code
1S/C6H18O24P6.2K/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-,3-,4+,5-,6-;;
Clave InChI
LFTTXUFEVNNTHA-XPJYOAAYSA-L
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=H11344
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)