ATEH0DDC4219
AstaTech, Inc.
(4-((METHYLAMINO)METHYL)PHENYL)BORONIC ACID HCL
About This Item
Iupac Name
(4-((methylamino)methyl)phenyl)boronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12BNO2.ClH/c1-10-6-7-2-4-8(5-3-7)9(11)12;/h2-5,10-12H,6H2,1H3;1H
Clave InChI
XJUTYVLOIWUMQT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=I12448
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)