ATE959439771
AstaTech, Inc.
(R)-3-METHYL-2-(1-OXOISOINDOLIN-2-YL)BUTANOIC ACID
About This Item
Iupac Name
(2R)-3-methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO3/c1-8(2)11(13(16)17)14-7-9-5-3-4-6-10(9)12(14)15/h3-6,8,11H,7H2,1-2H3,(H,16,17)/t11-/m1/s1
Clave InChI
JULAETYRRYJIAR-LLVKDONJSA-N
Purity
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=56630
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)