Merck
ATE959436956
AstaTech, Inc.
2-BROMOTHIAZOL-5-AMINE HBR
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.95
Número MDL:
Iupac Name
2-bromothiazol-5-amine hydrobromide
Inchi Code
1S/C3H3BrN2S.BrH/c4-3-6-1-2(5)7-3;/h1H,5H2;1H
Clave InChI
QBMFOTNSUDKPED-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=74966
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=I11438
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)