ATE939898605
AstaTech, Inc.
THIENO[3,2-B]THIOPHEN-2-YLMETHANOL
About This Item
Iupac Name
thieno[3,2-b]thien-2-ylmethanol
Inchi Code
1S/C7H6OS2/c8-4-5-3-7-6(10-5)1-2-9-7/h1-3,8H,4H2
Clave InChI
TXYAZXBBBKENKC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=106183
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=93745
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)