Merck
ATE517255237
AstaTech, Inc.
2-CHLOROPHENAZINE 5-OXIDE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.65
Número MDL:
Iupac Name
2-chlorophenazine 5-oxide
Inchi Code
1S/C12H7ClN2O/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15(12)16/h1-7H
Clave InChI
BKCPNDKKVXMVHG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=91813
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S10150
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)