Merck
ATE517254806
AstaTech, Inc.
5-AZASPIRO[2.4]HEPTAN-7-OL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
113.16
Número MDL:
Iupac Name
5-azaspiro[2.4]heptan-7-ol
Inchi Code
1S/C6H11NO/c8-5-3-7-4-6(5)1-2-6/h5,7-8H,1-4H2
Clave InChI
BHIQRZLQBMERJY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=94642
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16107
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)