ATE517252344
AstaTech, Inc.
(R)-TERT-BUTYL 2-((METHYLAMINO)METHYL)PYRROLIDINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (2R)-2-[(methylamino)methyl]-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-5-6-9(13)8-12-4/h9,12H,5-8H2,1-4H3/t9-/m1/s1
Clave InChI
NHOPGDPSLMBDQD-SECBINFHSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=O10185
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)