Merck
ATE517248383
AstaTech, Inc.
7-METHOXY-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1H-BENZO[C]AZEPINE HCL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.71
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2,3,4,5-tetrahydro-1H-2-benzazepin-7-yl ether hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-13-11-5-4-10-8-12-6-2-3-9(10)7-11;/h4-5,7,12H,2-3,6,8H2,1H3;1H
Clave InChI
NTELMXWTMUCAEW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=76352
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=51205
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)