ATE514322682
AstaTech, Inc.
2-((1E,3E)-3-(3-(6-((2,5-DIOXOPYRROLIDIN-1-YL)OXY)-6-OXOHEXYL)BENZO[D]OXAZOL-2(3H)-YLIDENE)PROP-1-EN-1-YL)-3-ETHYLBENZO[D]OXAZOL-3-IUM IODIDE
About This Item
Iupac Name
2-((1E,3E)-3-(3-(6-((2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)-6-oxohexyl)benzo[d]oxazol-2(3H)-ylidene)prop-1-en-1-yl)-3-ethylbenzo[d]oxazol-3-ium iodide
Inchi Code
1S/C29H30N3O6.HI/c1-2-30-21-11-5-7-13-23(21)36-27(30)15-10-16-28-31(22-12-6-8-14-24(22)37-28)20-9-3-4-17-29(35)38-32-25(33)18-19-26(32)34;/h5-8,10-16H,2-4,9,17-20H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
RQYPAAVMQSMNBY-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F14630
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)