Merck
ATE514319724
AstaTech, Inc.
2-FLUORO-4-(2-HYDROXYPROPAN-2-YL)BENZOIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.19
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-(2-hydroxypropan-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-10(2,14)6-3-4-7(9(12)13)8(11)5-6/h3-5,14H,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
DTLJHJFPFYANOS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=84271
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F50786
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)