Merck
ATE514317035
AstaTech, Inc.
(2,3-DIHYDROFURO[2,3-C]PYRIDIN-3-YL)METHANOL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.16
Número MDL:
Iupac Name
2,3-dihydrofuro[2,3-c]pyridin-3-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c10-4-6-5-11-8-3-9-2-1-7(6)8/h1-3,6,10H,4-5H2
Clave InChI
UFIVYMCHSGNVMF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
94%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=81585
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F12475
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)