Merck
ATE514315742
AstaTech, Inc.
6-ETHYNYL-N-METHYLQUINOLIN-2-AMINE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.22
Número MDL:
Iupac Name
6-ethynyl-N-methylquinolin-2-amine
Inchi Code
1S/C12H10N2/c1-3-9-4-6-11-10(8-9)5-7-12(13-2)14-11/h1,4-8H,2H3,(H,13,14)
Clave InChI
NHTPYROHUBVINY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80205
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11096
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)