Merck
ATE458970672
AstaTech, Inc.
3-FLUOROCYCLOBUTANE-1-CARBONITRILE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
99.11
Número MDL:
Iupac Name
3-fluorocyclobutane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H6FN/c6-5-1-4(2-5)3-7/h4-5H,1-2H2
Clave InChI
OIFZJLTVCXMCIE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=70290
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P14082
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)