Merck
ATE458970398
AstaTech, Inc.
CIS-1-AMINO-3-FLUORO-CYCLOBUTANECARBOXYLIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
133.12
Número MDL:
Iupac Name
(1s,3s)-1-amino-3-fluorocyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H8FNO2/c6-3-1-5(7,2-3)4(8)9/h3H,1-2,7H2,(H,8,9)/t3-,5+
Clave InChI
NTEDWGYJNHZKQW-YUOXXFAHSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=69926
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P13808
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)