Merck
ATE458963135
AstaTech, Inc.
METHYL 6-BROMONAPHTHALENE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
265.11
Número MDL:
Iupac Name
methyl 6-bromo-1-naphthoate
Inchi Code
1S/C12H9BrO2/c1-15-12(14)11-4-2-3-8-7-9(13)5-6-10(8)11/h2-7H,1H3
Clave InChI
ZYTSEBOFQXUODK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=72025
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=21113
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)