ATE458963110
AstaTech, Inc.
4-(3-AMINOPHENOXY)BENZOIC ACID
About This Item
Iupac Name
4-(3-aminophenoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c14-10-2-1-3-12(8-10)17-11-6-4-9(5-7-11)13(15)16/h1-8H,14H2,(H,15,16)
Clave InChI
XBSWHOWJHICZQW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=21087
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)