Merck
ATE458962776
AstaTech, Inc.
4-(TERT-BUTOXYCARBONYL)PIPERAZINE-1-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.26
Número MDL:
Iupac Name
4-(tert-butoxycarbonyl)-1-piperazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H18N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-6-4-11(5-7-12)8(13)14/h4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
PNIHOTDSIJXUMR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71669
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20674
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)