Merck
ATE456786943
AstaTech, Inc.
6-CHLOROIMIDAZO[2,1-B][1,3]THIAZOLE-5-CARBONITRILE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.62
Número MDL:
Iupac Name
6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2ClN3S/c7-5-4(3-8)10-1-2-11-6(10)9-5/h1-2H
Clave InChI
AZVXNMOQCHVDQG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=65977
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F30048
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)