ATE456785597
AstaTech, Inc.
2-BROMO-5-(TRIBUTYLSTANNYL)THIAZOLE
About This Item
Iupac Name
2-bromo-5-(tributylstannyl)-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/3C4H9.C3HBrNS.Sn/c3*1-3-4-2;4-3-5-1-2-6-3;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;
Clave InChI
LOKZFBRKEMXQQF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=78910
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)