ATE448437098
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 2-HYDROXYETHYL(2-(2,2,2-TRIFLUOROACETAMIDO)ETHYL)CARBAMATE
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 2-hydroxyethyl{2-[(trifluoroacetyl)amino]ethyl}carbamate
Inchi Code
1S/C11H19F3N2O4/c1-10(2,3)20-9(19)16(6-7-17)5-4-15-8(18)11(12,13)14/h17H,4-7H2,1-3H3,(H,15,18)
Clave InChI
SRWSHCXQMITJLY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB10820
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)