ATE448435487
AstaTech, Inc.
4-(O-TOLYL)TETRAHYDROPYRAN-4-CARBONITRILE
About This Item
Iupac Name
4-(2-methylphenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H15NO/c1-11-4-2-3-5-12(11)13(10-14)6-8-15-9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3
Clave InChI
ZLRMKWPREAHUFW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=76854
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)