ATE448434524
AstaTech, Inc.
2-CHLORODIBENZO[F,H]QUINOXALINE
About This Item
Iupac Name
2-chlorodibenzo[f,h]quinoxaline
Inchi Code
1S/C16H9ClN2/c17-14-9-18-15-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)16(15)19-14/h1-9H
Clave InChI
FEYJCWNQZBKYKT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=76808
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)