Merck
ATE448432094
AstaTech, Inc.
1-CYCLOPROPYL-2,2,2-TRIFLUORO-ETHANONE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
138.09
Número MDL:
Iupac Name
1-cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethanone
Inchi Code
1S/C5H5F3O/c6-5(7,8)4(9)3-1-2-3/h3H,1-2H2
Clave InChI
LMJNTMDORMMGOX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=58425
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=74480
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)