Merck
ATE443547835
AstaTech, Inc.
4,4-DIFLUORO-5-METHYLAZEPANE HCL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.64
Número MDL:
Iupac Name
4,4-difluoro-5-methylazepane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13F2N.ClH/c1-6-2-4-10-5-3-7(6,8)9;/h6,10H,2-5H2,1H3;1H
Clave InChI
OUDRDAHGUYXQEW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=56035
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73011
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)