ATE443547188
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 3-AMINO-4,4-DIETHOXYPIPERIDINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-4,4-diethoxy-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H28N2O4/c1-6-18-14(19-7-2)8-9-16(10-11(14)15)12(17)20-13(3,4)5/h11H,6-10,15H2,1-5H3
Clave InChI
DXICWTCECGHECU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=72383
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)