ATE429353742
AstaTech, Inc.
2-AMINOBENZO[D]THIAZOL-6-OL HCL
About This Item
Iupac Name
2-amino-1,3-benzothiazol-6-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6N2OS.ClH/c8-7-9-5-2-1-4(10)3-6(5)11-7;/h1-3,10H,(H2,8,9);1H
Clave InChI
VLQGGLVKPGDBAH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB8010
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)