Merck
ATE429352975
AstaTech, Inc.
1-(6-BROMOPYRIDIN-2-YL)CYCLOPROPANECARBONITRILE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.07
Número MDL:
Iupac Name
1-(6-bromopyridin-2-yl)cyclopropane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-2-7(12-8)9(6-11)4-5-9/h1-3H,4-5H2
Clave InChI
UNCKVSPYCDOOSJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=49464
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=88649
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)