Merck
ATE429352830
AstaTech, Inc.
2-(5-ISOPROPYL-1H-PYRAZOL-1-YL)ACETIC ACID
Seleccione un Tamaño
100 MG
569,87 €
250 MG
947,94 €
1 G
2159,38 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 89093-100MG
569,87 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
569,87 €
250 MG
947,94 €
1 G
2159,38 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 89093-100MG
569,87 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(5-isopropyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-6(2)7-3-4-9-10(7)5-8(11)12/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H,11,12)
Clave InChI
AFWFYJQBBNHJOV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=49875
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=89093
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)