ATE428006741
AstaTech, Inc.
N-CBZ-3-PIPERIDINECARBOXYLIC ACID T-BUTYL ESTER
About This Item
Iupac Name
1-benzyl 3-tert-butyl 1,3-piperidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C18H25NO4/c1-18(2,3)23-16(20)15-10-7-11-19(12-15)17(21)22-13-14-8-5-4-6-9-14/h4-6,8-9,15H,7,10-13H2,1-3H3
Clave InChI
YGTAGHPPCSNECI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=29637
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)