Merck
ATE423891628
AstaTech, Inc.
3-CHLORO-2-CYCLOBUTYLPYRIDINE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.64
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-2-cyclobutylpyridine
Inchi Code
1S/C9H10ClN/c10-8-5-2-6-11-9(8)7-3-1-4-7/h2,5-7H,1,3-4H2
Clave InChI
XCZDYRFNNSWVPT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=38818
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=86870
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)