Merck
ATE413073862
AstaTech, Inc.
(1-(PYRIDIN-4-YLMETHYL)PIPERIDIN-4-YL)METHANOL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.29
Número MDL:
Iupac Name
[1-(4-pyridinylmethyl)-4-piperidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c15-10-12-3-7-14(8-4-12)9-11-1-5-13-6-2-11/h1-2,5-6,12,15H,3-4,7-10H2
Clave InChI
FOCPWJSNYIBBQN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=28511
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=25247
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)