ATE413072520
AstaTech, Inc.
H-ARG-OTBU 2HCL
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (2S)-2-amino-5-{[amino(imino)methyl]amino}pentanoate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H22N4O2.2ClH/c1-10(2,3)16-8(15)7(11)5-4-6-14-9(12)13;;/h7H,4-6,11H2,1-3H3,(H4,12,13,14);2*1H/t7-;;/m0../s1
Clave InChI
QTFOKKSRMYGTQT-KLXURFKVSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=23493
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)