Merck
ATE398813798
AstaTech, Inc.
2-((PYRROLIDIN-1-YL)METHYL) MORPHOLINE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.25
Número MDL:
Iupac Name
2-(1-pyrrolidinylmethyl)morpholine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c1-2-5-11(4-1)8-9-7-10-3-6-12-9/h9-10H,1-8H2
Clave InChI
GMGVKXVKOAWGME-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=20209
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB1591
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)