Merck
ATE398811449
AstaTech, Inc.
2-(1-((BENZYLOXY)CARBONYL)PIPERIDIN-4-YL)PYRIMIDINE-5-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
341.37
Número MDL:
Iupac Name
2-(1-((benzyloxy)carbonyl)piperidin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C18H19N3O4/c22-17(23)15-10-19-16(20-11-15)14-6-8-21(9-7-14)18(24)25-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,10-11,14H,6-9,12H2,(H,22,23)
Clave InChI
VTBLHIGDEXUOAW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=18259
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=81687
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)