Merck
ATE371591853
AstaTech, Inc.
4-METHOXYTETRAHYDRO-2H-PYRAN-4-CARBONITRILE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.17
Número MDL:
Iupac Name
4-methoxytetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c1-9-7(6-8)2-4-10-5-3-7/h2-5H2,1H3
Clave InChI
JYLRHRCUJLPODN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=8176
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=65993
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)