Merck
ATE370310035
AstaTech, Inc.
METHYL 6-FLUORO-4-HYDROXY-2-(TRIFLUOROMETHYL)QUINOLINE-3-CARBOXYLATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
289.19
Número MDL:
Iupac Name
methyl 6-fluoro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H7F4NO3/c1-20-11(19)8-9(18)6-4-5(13)2-3-7(6)17-10(8)12(14,15)16/h2-4H,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
XBTHXRHNDRXAMH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=6004
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=59741
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)