ATE341034198
AstaTech, Inc.
2-AMINO-4,5-DIHYDROBENZO[D]THIAZOL-6(7H)-ONE
About This Item
Iupac Name
2-amino-4,7-dihydro-1,3-benzothiazol-6(5H)-one
Inchi Code
1S/C7H8N2OS/c8-7-9-5-2-1-4(10)3-6(5)11-7/h1-3H2,(H2,8,9)
Clave InChI
WIYDBHSVURZSJV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CX1028
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)