Merck
ATE341033682
AstaTech, Inc.
N-(3-(1H-IMIDAZOL-1-YL)PROPYL)METHANESULFONAMIDE HCL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.73
Número MDL:
Iupac Name
N-[3-(1H-imidazol-1-yl)propyl]methanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N3O2S.ClH/c1-13(11,12)9-3-2-5-10-6-4-8-7-10;/h4,6-7,9H,2-3,5H2,1H3;1H
Clave InChI
LBBQXFPPRNQMCX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
92%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10332
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR2507
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)