Merck
ATE341033420
AstaTech, Inc.
4-CYCLOHEXYLPIPERIDINE HCL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.76
Número MDL:
Iupac Name
4-cyclohexylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21N.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11;/h10-12H,1-9H2;1H
Clave InChI
VERIFEZQOCIVJD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10071
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1718
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)