Merck
ATE316038798
AstaTech, Inc.
ETHYL 4-OXO-1-PHENYLPIPERIDINE-3-CARBOXYLATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.29
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-oxo-1-phenyl-3-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H17NO3/c1-2-18-14(17)12-10-15(9-8-13(12)16)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,2,8-10H2,1H3
Clave InChI
SRZRBQSYAYJVBD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=2070
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50839
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)