Merck
ATE245846874
AstaTech, Inc.
ETHYL 1-(3-AMINOBENZYL)PIPERIDINE-4-CARBOXYLATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.35
Número MDL:
mp
42-46 C
Iupac Name
ethyl 1-(3-aminobenzyl)-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H22N2O2/c1-2-19-15(18)13-6-8-17(9-7-13)11-12-4-3-5-14(16)10-12/h3-5,10,13H,2,6-9,11,16H2,1H3
Clave InChI
WXYBQSXOZUFNJY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=16551
Melting Point
42-46 C
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=60941
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)