ATE245845702
AstaTech, Inc.
N-CBZ-3-AMINO-8-AZABICYCLO[3.2.1]OCTANE
About This Item
Iupac Name
benzyl 3-amino-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H20N2O2/c16-12-8-13-6-7-14(9-12)17(13)15(18)19-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-14H,6-10,16H2
Clave InChI
GDXKRTUSJPSARB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=57094
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)