ATE014416657
AstaTech, Inc.
4-N-PHTHALOYLGLYAMINOMETHYL-CYCLOHEXANONE
About This Item
Iupac Name
2-[(4-oxocyclohexyl)methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C15H15NO3/c17-11-7-5-10(6-8-11)9-16-14(18)12-3-1-2-4-13(12)15(16)19/h1-4,10H,5-9H2
Clave InChI
CIXKYGZRROIQLQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=59325
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)