APOH96F24C8E
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
About This Item
Iupac Name
4-bromo-3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H6BrFN2O2/c1-3-6(9)4(8)2-5(7(3)10)11(12)13/h2H,10H2,1H3
Clave InChI
BYDOVOFDXMMLLN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)