APOH93ED60D8
Apollo Scientific Ltd
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzyl bromide
About This Item
Iupac Name
1-(bromomethyl)-2,4,6-trifluoro-3,5-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C9H8BrF3/c1-4-7(11)5(2)9(13)6(3-10)8(4)12/h3H2,1-2H3
Clave InChI
GTDMFWMMIAQLII-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dimethyl-246-trifluorobenzyl-bromide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)