Merck
APOH6F3D0446
Apollo Scientific Ltd
5-Cyclopropyl-2-thiophenesulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.72
Número MDL:
Iupac Name
5-cyclopropylthiophene-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H7ClO2S2/c8-12(9,10)7-4-3-6(11-7)5-1-2-5/h3-5H,1-2H2
Clave InChI
FYGAHRYSMWPRDN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-cyclopropyl-2-thiophenesulfonyl-chloride
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-cyclopropyl-2-thiophenesulfonyl-chloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)